Documenti fondamentali
704660
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-indoleboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20BNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
97-101 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cn1c(cc2ccccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C15H20BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-10-11-8-6-7-9-12(11)17(13)5/h6-10H,1-5H3
KMLZZUZKSQWHKC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)