702048
Yttrium(III) oxide, dispersion
10 wt. % in isopropanol, nanoparticles, <100 nm (DLS), ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Yttria
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
dispersion
nanoparticles
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
10 wt. % in isopropanol
Dimensione particelle
<100 nm (DLS)
pH
10±1
Viscosità
3.06 (typical)
P. ebollizione
81-83 °C
Punto di fusione
−89 °C
Densità
0.785 g/mL at 25 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/3O.2Y
SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.