Documenti fondamentali
702005
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(di-isopropylphosphino)ferrocene palladium dichloride
98%
Sinonimo/i:
PdCl2(dippf)
Scegli un formato
250 MG
63,80 €
1 G
153,00 €
63,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
63,80 €
1 G
153,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H36Cl2FeP2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
595.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
63,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
282-287 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)C(C)C.CC(C)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)C(C)C
InChI
1S/2C11H18P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-9(2)12(10(3)4)11-7-5-6-8-11;;;;/h2*5-10H,1-4H3;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
UXOSTJATWDHIKQ-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)