700428
N,N-dimetilformamide-d7
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinonimo/i:
DMF-d7, Eptadeutero-N,N-dimetilformamide
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99.5 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
solution
contiene
0.03 % (v/v) TMS
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.05% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. eboll.
153 °C (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup