Documenti fondamentali
700126
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-(4-bromophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12BrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
164-168 °C
Gruppo funzionale
bromo
phenyl
Stringa SMILE
Nc1cc(nn1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12BrN3/c16-12-6-8-13(9-7-12)19-15(17)10-14(18-19)11-4-2-1-3-5-11/h1-10H,17H2
QCTCKFIPUHVCIW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)