Documenti fondamentali
675067
Sigma-Aldrich
12-Mercaptododecanoic acid
96%
Sinonimo/i:
MDA
Scegli un formato
1 G
171,00 €
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
171,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
45-50 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C12H24O2S/c13-12(14)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15/h15H,1-11H2,(H,13,14)
SDAWVOFJSUUKMR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
12-Mercaptododecanoic acid (MDA) is a carboxylic acid terminated thiol that forms self-assembled monolayers (SAMs) on a variety of surfaces. It provides a blocking effect and immobilizes the surface atoms.[1][2]
Applicazioni
MDA can functionalize gold nanoparticles which can form screen printed electrodes for electrochemical detection.[3][4] It can also form ligands with cadmium selenium (CdSe) quantum dots (ODs) which can be deposited on titanium oxide(TiO2) based films.[5]
This compound is used to produce hydrophilic SAMs. The resulting monolayers which are terminated with carboxylic acids can be further functionalized[6] to introduce more complex end groups. Used in a study of the effect of molecular structure on the precision of copper-bound α,ω-mercaptoalkanoic acid "molecular ruler" stacks.[7]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Development of a label-free impedance biosensor for detection of antibody-antigen interactions based on a novel conductive linker.
Chen C, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 26(6), 3072-3076 (2011)
Langmuir, 23, 638-638 (2000)
Chapman, R. G.; et al.
Langmuir, 122, 8303-8303 (2000)
Synthesis and assembly of gold and iron oxide particles within an emulsion droplet; facile production of Core@ Shell particles.
Sachdev S, et al.
Colloids and Interface Science Communications, 16(6), 14-18 (2017)
Aminoalkanoic Acids as Alternatives to Mercaptoalkanoic Acids for the Linker-Assisted Attachment of Quantum Dots to TiO2.
Rivera-Gonza?lez N, et al.
Langmuir, 32(36), 9206-9215 (2016)
Articoli
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.