Documenti fondamentali
697958
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-3,5-hexanedione
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC(O)CH2C(O)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.460
Densità
0.912 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(9)5-7(10)8(2,3)4/h5H2,1-4H3
LCLCVVVHIPPHCG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
51.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)