413046
Lithium acetylacetonate
97%
Sinonimo/i:
2,4-Pentanedione lithium derivative, Acetylacetone lithium derivative, Li(acac)
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: lithium
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].C\C([O-])=C\C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2.Li/c1-4(6)3-5(2)7;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
JTEOOCAGEXVCBQ-LNKPDPKZSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Lithium acetylacetonate [Li(acac)] is used in the preparation of LiMn2O4 nanoparticles.[2]
- Li(acac) covered with aluminium was used as an efficient electron injection layer in research & development of organic light-emitting devices (OLEDs).[3]
- Fabrication of electrospun graphene-embedded Li4Ti5O12 nanofibers in research & development of lithium-ion batteries has been reported.[4]
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications