697400
3-Hexylthiophene-2-boronic acid pinacol ester
95%
Sinonimo/i:
2-(3-Hexyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Scegli un formato
77,70 €
Prezzo di listino111,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
77,70 €
Prezzo di listino111,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.490-1.499
Densità
0.983 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCc1ccsc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H27BO2S/c1-6-7-8-9-10-13-11-12-20-14(13)17-18-15(2,3)16(4,5)19-17/h11-12H,6-10H2,1-5H3
XCXAUPBHQCCWCI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions[1]
- p-type/n-type switching of ambipolar bithiazole-benzothiadiazole-based polymers in solar cells[1]
- Hierarchical self-assembly of semiconductor functionalized peptide a-helixes and optoelectronic properties[2]
Reagent used in Preparation of
- Photovoltaic materials, polymers, and thiophene-based compounds with photophysical, electrochemical, and fluorescent properties[3][4][5]
- Polymer solar cells for Low band gap poly(1,4-arylene-2,5-thienylene)s with benzothiadiazole units[6]
- Dithienothiophene-based dyes for dye-sensitized solar cells[7]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.