Documenti fondamentali
697109
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile
96%
Sinonimo/i:
2-Cyano-3-fluoropyridine
Scegli un formato
5 G
72,10 €
72,10 €
Prezzo di listino103,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
72,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3FN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
72,10 €
Prezzo di listino103,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
crystals
Punto di fusione
27-32 °C
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
Fc1cccnc1C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
104.4 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)