Documenti fondamentali
696390
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methylbenzoic acid
97%
Sinonimo/i:
5-Amino-o-toluic acid
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 696390, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
194-199 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
FSXVZWAWYKMFMX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)