Documenti fondamentali
695580
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene
20 wt. % in toluene
Sinonimo/i:
Bivinyl, Vinylethylene, alpha,gamma-Butadiene
Scegli un formato
250 G
272,00 €
272,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
272,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
272,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Concentrazione
20 wt. % in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.493
Densità
0.806 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC=C
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,3-Butadiene can be used:
  • In the synthesis of 1,6-hexanedial (adipic aldehyde) by bis-hydroformylation using rhodium as a catalyst.[1]
  • As a monomer for the synthesis of cis-1,4-polybutadiene by polymerization using cobalt(II) and nickel(II) complex catalysts.[2]
  • As a precursor for the selective synthesis of butene by hydrogenation reaction.[3]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-105.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-76.11 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Toward the Rhodium-Catalyzed Bis-Hydroformylation of 1, 3-Butadiene to Adipic Aldehyde
Smith SE, et al.
Organometallics, 30(13), 3643-3651 (2011)
Single-atom Pd1/graphene catalyst achieved by atomic layer deposition: remarkable performance in selective hydrogenation of 1, 3-butadiene
Yan H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(33), 10484-10487 (2015)
Polymerization of 1, 3-butadiene catalyzed by cobalt (II) and nickel (II) complexes bearing imino-or amino-pyridyl alcohol ligands in combination with ethylaluminum sesquichloride
Ai Pengfei, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 705(13), 51-58 (2012)
Masato Ohashi et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(45), 18018-18021 (2011-10-19)
Pyridines, which comprise one of the most important classes of the six-membered heterocyclic compounds, are widely distributed in nature, and the transition-metal-catalyzed [2 + 2 + 2] cycloaddition reaction of two alkynes and a nitrile is one of the most
Matthew S McCammant et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(11), 4167-4170 (2013-03-12)
A palladium-catalyzed 1,4-addition across the commodity chemical 1,3-butadiene to afford skipped polyene products is reported. Through a palladium σ → π → σ allyl isomerization, two new carbon-carbon bonds are formed with high regioselectivity and trans stereoselectivity of the newly