111805
trans-1,3-Pentadiene
90%
Sinonimo/i:
trans-Piperylene
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
6.56 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
P. ebollizione
42 °C (lit.)
Punto di fusione
−87 °C (lit.)
Densità
0.678 g/mL at 20 °C
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C\C=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
PMJHHCWVYXUKFD-SNAWJCMRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Hydroxyl radical reactions with diolefins in atmospheric and combustion environments: This study provides insights into the reactions of hydroxyl radicals with diolefins such as trans-1,3-Pentadiene, highlighting their significance in both atmospheric chemistry and combustion processes. This research helps in understanding the reactive pathways and kinetics that could inform both environmental and industrial applications of trans-1,3-Pentadiene (Khaled et al., 2019).
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?