Documenti
737577
Sigma-Aldrich
2,3-Butadien-1-ol
95%
Sinonimo/i:
1,2-Butadien-4-ol, 4-Hydroxy-1,2-butadiene, Hydroxymethylallene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.477
Densità
0.919 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC=C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h3,5H,1,4H2
JXKCVRNKAPHWJG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
108.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
42.2 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
3-Buten-1-ol 96%
Sigma-Aldrich
496839
3-Buten-1-ol
3-Butyn-1-ol 97%
Sigma-Aldrich
130850
3-Butyn-1-ol