549975
3-(Diethylamino)propylamine
≥99%
Sinonimo/i:
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, DEAPA
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
19.5 mmHg ( 70 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
419 °F
Limite di esplosione
11.6 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.4416 (lit.)
P. ebollizione
159 °C (lit.)
Densità
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCN(CC)CCCN
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Biocompatible polyampholyte-coated (poly(acrylic acid)-co-3-(diethylamino)-propylamine magnetite nanoparticles (PAMNPs).[1]
- Hyaluronic acid grafted with 3-diethylaminopropyl (DEAP) group (HA-g-DEAP) nanoparticles for use as a drug delivery vehicle.[2]
- DEAPA-modified poly(vinyl alcohol) (PVA) polymers that can be employed in gene silencing.[3]
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?