Documenti
693960
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)ethylenediamine
95%
Sinonimo/i:
N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,2-ethanediamine
About This Item
Formula condensata:
(C3H7)2C6H3NHCH2CH2NHC6H3(C3H7)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
101-106 °C
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1NCCNc2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H40N2/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)27-15-16-28-26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-14,17-20,27-28H,15-16H2,1-8H3
RVMDHNMIJJBYQG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3