Documenti fondamentali
692026
Sigma-Aldrich
2-Methylphenethyl bromide
97%
Sinonimo/i:
1-(2-Bromoethyl)-2-methylbenzene, 1-Bromo-2-o-tolyethane, 2-(2-Bromoethyl)toluene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5571
Densità
1.179 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
PZXWZXNXBNIAHO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)