Documenti fondamentali
651990
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenethyl bromide
97%
Sinonimo/i:
1-Chloro-4-(2-bromoethyl)benzene, 4-Chloro-1-(2-bromoethyl)benzene
Scegli un formato
5 G
128,80 €
128,80 €
Prezzo di listino184,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
128,80 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
128,80 €
Prezzo di listino184,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5715 (lit.)
P. ebollizione
76-78 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.5080 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
YAFMYKFAUNCQPU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)