Documenti fondamentali
691003
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-penten-2-one
97%
Sinonimo/i:
Acetylacetonamine
Scegli un formato
5 G
82,40 €
82,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
82,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.13
Beilstein:
1209344
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
82,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (GC)
97%
Stato
solid
Gruppo funzionale
amine
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(N)=CC(C)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-4(6)3-5(2)7/h3H,6H2,1-2H3
OSLAYKKXCYSJSF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)