Documenti fondamentali
690082
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoylacetate
Arxada quality, ≥91.0% (GC)
Sinonimo/i:
Benzoylacetic acid ethyl ester, Ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
Scegli un formato
1 KG
155,40 €
25 KG
4.820,00 €
155,40 €
Prezzo di listino222,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
155,40 €
25 KG
4.820,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5COCH2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Beilstein:
389944
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
155,40 €
Prezzo di listino222,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
6.6 (vs air)
Saggio
≥91.0% (GC)
Stato
liquid
Qualità
Arxada quality
Produttore/marchio commerciale
Arxada AG
Indice di rifrazione
n20/D 1.52 (lit.)
P. ebollizione
265-270 °C (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
140 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)