687944
Ruthenium Metathesis Catalysts Kit I
Sinonimo/i:
Ruthenium Metathesis Catalysts
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Ruthenium metathesis catalysts kit I consists of 9 samples of Grubbs 1st and 2nd generation catalysts. These catalysts have applications in ring-closing and ring-opening metathesis[1], cross-metathesis[2], ring-opening metathesis polymerization (ROMP)[3] and enyne metathesis.[4]
Note legali
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 579726Grubbs Catalyst® M102, Umicore, 97% 1 gSDS
- 569747Grubbs Catalyst® M204, Umicore 100 mgSDS
- 569755Hoveyda-Grubbs Catalyst® M720, Umicore, 97% 100 mgSDS
- 577944Hoveyda-Grubbs Catalyst® M700, Umicore 100 mgSDS
- 682284Grubbs Catalyst® M205, Umicore 100 mgSDS
- 682330Grubbs Catalyst® M300 100 mgSDS
- 682365Grubbs Catalyst® M207, Umicore 100 mgSDS
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.