Documenti fondamentali
687561
Sigma-Aldrich
(Rp)-2-(tert-Butylthio)-1-(diphenylphosphino)ferrocene
98%
Sinonimo/i:
(1S)-1-(tert-Butylthio)-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (R)-FeSulPhos
Scegli un formato
100 MG
152,00 €
500 MG
361,50 €
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
152,00 €
500 MG
361,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H27FePS
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
146-149 °C
Gruppo funzionale
phosphine
thioether
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)S[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H22PS.C5H5.Fe/c1-21(2,3)23-20-16-10-15-19(20)22(17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18;1-2-4-5-3-1;/h4-16H,1-3H3;1-5H;
IHULVPNADBGKMY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Enantioselective allylic substitution, enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)