Documenti fondamentali
686611
Sigma-Aldrich
Polyester-32-hydroxyl-1-acetylene bis-MPA dendron, generation 5
97%
Sinonimo/i:
dendron-G5-Acetylene-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C158H252O94
Peso molecolare:
3655.64
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Descrizione
hydroxyl surface groups
Saggio
97%
Stato
powder (lyophilized)
PM
generation 5
Caratteristiche
focal point acetylene
N° gruppi superficiali
32
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Soluble in a variety of solvents, such as THF, DMSO, DMF, methanol, and water.
calculated mol. wt. 3,656
Altre note
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Note legali
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.