Documenti fondamentali
684732
Sigma-Aldrich
4-Bromothiobenzamide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BrNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
139-143 °C
Gruppo funzionale
amine
bromo
Stringa SMILE
NC(=S)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6BrNS/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
AIPANIYQEBQYGC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)