Documenti fondamentali
699055
Sigma-Aldrich
4-Pyridinethioamide
97%
Sinonimo/i:
4-Pyridylthioamide, Pyridine-4-carbothioamide, Thioisonicotinamide
Scegli un formato
5 G
17,65 €
17,65 €
Prezzo di listino35,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
17,65 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
17,65 €
Prezzo di listino35,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
199 °C (D)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NC(=S)c1ccncc1
InChI
1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
KPIIGXWUNXGGCP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)