Documenti fondamentali
683833
Sigma-Aldrich
2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
≥95%
Scegli un formato
5 G
90,00 €
90,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
90,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2O2C(C6H4)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
90,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
128-136 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
QZKVVOXAEBCLPZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Synthesis of embelin derivatives via Suzuki-Miyaura reaction, cross metathesis and Wittig olefination
  • Asymmetric cyclopropanation of alkenes with di-Me diazomalonate catalyzed by chiral diene-rhodium complexes
  • Preparation of phenylalanines as selective AMPA- and kainate receptor ligands
  • Preparation of aryl pyrazinones via microwave-assisted palladium-catalyzed arylation of resin supported pyrazinones under simultaneous cooling condition
  • Regioselective preparation of (aryl)hydroxyquinolines via Suzuki-Miyaura cross-coupling with chloro(tosyloxy)quinoline under anhydrous conditions followed by nucleophilic deprotection of the tosyl group
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)