Documenti fondamentali
683809
Sigma-Aldrich
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid
≥95.0%
Scegli un formato
5 G
103,00 €
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
103,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3O2C(C6H4)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Stato
solid
Punto di fusione
102-107 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)