Documenti fondamentali
682977
Sigma-Aldrich
(11bR, 11′bR)-4,4′-9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis-dinaphtho[2,1-d:1′, 2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin
Sinonimo/i:
R, R-Reetz X-Diphosphonite
Scegli un formato
100 MG
107,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
107,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C55H36O5P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
838.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +270°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
198-217 °C
Stringa SMILE
CC1(C)c2cccc(P3Oc4ccc5ccccc5c4-c6c(O3)ccc7ccccc67)c2Oc8c(cccc18)P9Oc%10ccc%11ccccc%11c%10-c%12c(O9)ccc%13ccccc%12%13
InChI
1S/C55H36O5P2/c1-55(2)41-21-11-23-47(61-57-43-29-25-33-13-3-7-17-37(33)49(43)50-38-18-8-4-14-34(38)26-30-44(50)58-61)53(41)56-54-42(55)22-12-24-48(54)62-59-45-31-27-35-15-5-9-19-39(35)51(45)52-40-20-10-6-16-36(40)28-32-46(52)60-62/h3-32H,1-2H3
DXZANFKSPAISOB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This diphosphonite ligand has been successfully employed in Noyori-type asymmetric transfer hydrogenation of prochiral ketones.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Manfred T Reetz et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(4), 1044-1045 (2006-01-26)
A BINOL-derived diphosphonite having a xanthene backbone is an excellent bidentate ligand in Ru-catalyzed 2-propanol-based transfer hydrogenation of aryl/alkyl and alkyl/alkyl ketones (ee = 76-99%). Even notoriously difficult ketones such as isopropyl methyl ketone are reduced with extraordinarily high enantioselectivity