Documenti fondamentali
681342
Sigma-Aldrich
Potassium (bromomethyl)trifluoroborate
90%
Scegli un formato
5 G
46,10 €
46,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
46,10 €
About This Item
Formula condensata:
BrCH2BF3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
46,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
90%
Stato
solid
Punto di fusione
225-230 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)CBr
InChI
1S/CH2BBrF3.K/c3-1-2(4,5)6;/h1H2;/q-1;+1
AZDFPIRYUOCVCJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Organotrifluoroborate involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Synthesis of functionalized ethyltrifluoroborates
  • SN2 displacement with alkoxides
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Versatile starting material for preparation of a variety of functionalized substrates for Suzuki coupling.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gary A Molander et al.
Organic letters, 8(13), 2767-2770 (2006-06-16)
[reaction: see text] We have successfully prepared potassium azidoalkyltrifluoroborates from the corresponding halogen compounds in 94-98% yields through a nucleophilic substitution reaction with NaN(3). In the presence of various alkynes and Cu(I) as a catalyst, these azidotrifluoroborates easily formed 1,4-disubstituted
Articoli
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.