Documenti fondamentali
68047
Sigma-Aldrich
4-Borono-D-phenylalanine
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Dihydroxyboryl-D-phenylalanine
Scegli un formato
250 MG
786,00 €
786,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
786,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.01
Beilstein:
9202597
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
786,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D +6.0±1.0°, c = 0.5 in 2% HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@H](Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
NFIVJOSXJDORSP-MRVPVSSYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)