Vai a
I8757
4-Iodo-L-phenylalanine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-(4-iodophenyl)propanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
295,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10INO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4411317
295,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Iodo-L-phenylalanine,
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI key
PZNQZSRPDOEBMS-QMMMGPOBSA-N
Biochem/physiol Actions
4-Iodo-L-phenylalanine may be used in protein engineering as a model unnatural α amino acid to alter primary amino acid composition via the opal (UGA) codon.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
67034071412788424
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥97%
assay
≥96% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)