Documenti fondamentali
8.51064
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 2NH 2 · HCl
Scegli un formato
1 G
109,00 €
5 G
432,00 €
25 G
1.740,00 €
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
109,00 €
5 G
432,00 €
25 G
1.740,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18N2O2 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.34 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride, Novabiochem®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: spacer
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.N(CCN)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C17H18N2O2.ClH/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16;/h1-8,16H,9-11,18H2,(H,19,20);1H
UURYASDYOGIDRX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethylene diamine monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
Linkage
Replaces: 01-63-0064
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2