Key Documents
680125
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2Cl4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
65-69 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl4O2S/c7-3-1-5(9)6(2-4(3)8)13(10,11)12/h1-2H
WNVVRCKTQSCPAC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.