Documenti fondamentali
679836
Sigma-Aldrich
4-Fluororesorcinol
97%
Sinonimo/i:
4-Fluoro-1,3-benzenediol, 4-Fluoro-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5FO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
96-100 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(F)c(O)c1
InChI
1S/C6H5FO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
XPOIJNIQXJYQOV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)