Documenti fondamentali
679526
Sigma-Aldrich
QuadraSil® MP
extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading
Sinonimo/i:
QuadraSil® mercaptopropyl
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado di funzionalizzazione
1.0-1.5 mmol/g loading
Applicazioni
  • Metal scavenger
  • Used for catalytic Suzuki-Miyaura reaction inhibition by entraining catalytic palladium nanoparticles
Metal scavenger: Pd (with or without phosphines), Rh, Cu, Ru, Pt, Pb, Ag, Hg
Note legali
QuadraSil is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)