Documenti fondamentali
679038
Sigma-Aldrich
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol
96%
Sinonimo/i:
Perfluoropinacol
Scegli un formato
5 G
58,00 €
25 G
365,40 €
58,00 €
Prezzo di listino116,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
58,00 €
25 G
365,40 €
About This Item
Formula condensata:
[(CF3)2C(OH)]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
58,00 €
Prezzo di listino116,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
P. ebollizione
129 °C/760 mmHg
Punto di fusione
20-24 °C
Densità
1.870 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
OC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2F12O2/c7-3(8,9)1(19,4(10,11)12)2(20,5(13,14)15)6(16,17)18/h19-20H
GKDCWKGUOZVDFX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)