Key Documents
678082
Sigma-Aldrich
Formamide-13C,1-d
≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CDH2NO
Peso molecolare:
47.04
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H][13C](N)=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1D
ZHNUHDYFZUAESO-VVKOMZTBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup