Documenti fondamentali
485896
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-(amide-15N) monohydrate
98 atom % 15N
Scegli un formato
250 MG
544,00 €
544,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
544,00 €
About This Item
Formula condensata:
H215NCOCH2CH(NH2)CO2H · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
544,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
Punto di fusione
233-235 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O.N[C@@H](CC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i6+1;
RBMGJIZCEWRQES-UEFLAVRISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jun Wu et al.
Nature cell biology, 23(1), 75-86 (2021-01-10)
Nutrient availability is central for T-cell functions and immune responses. Here we report that CD8+ T-cell activation and anti-tumour responses are strongly potentiated by the non-essential amino acid Asn. Increased Asn levels enhance CD8+ T-cell activation and effector functions against
Longfei Deng et al.
Nature communications, 11(1), 1755-1755 (2020-04-11)
Asparagine synthetase (ASNS) catalyses the ATP-dependent conversion of aspartate to asparagine. However, both the regulation and biological functions of asparagine in tumour cells remain largely unknown. Here, we report that p53 suppresses asparagine synthesis through the transcriptional downregulation of ASNS