Documenti
676292
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
132-136 °C
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-11-12-9/h1-6H,(H,11,12)
LXDGTEBHVOKDLE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves