Vai a
B4563
Bisantrene dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Bis((4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)hydrazone)-9,10-anthracenedicarboxaldehyde dihydrochloride, NSC 337766
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
83,80 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
333,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H22N8 ·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
471.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
83,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
deionized water: 8 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.C1CN=C(N1)N\N=C\c2c3ccccc3c(\C=N\NC4=NCCN4)c5ccccc25
InChI
1S/C22H22N8.2ClH/c1-2-6-16-15(5-1)19(13-27-29-21-23-9-10-24-21)17-7-3-4-8-18(17)20(16)14-28-30-22-25-11-12-26-22;;/h1-8,13-14H,9-12H2,(H2,23,24,29)(H2,25,26,30);2*1H/b27-13+,28-14+;;
InChI key
KINULKKPVJYRON-PVNXHVEDSA-N
Application
Bisantrene (NSC 337766), and its derivatives are topoisomerase II poisons and DNA intercalators. It may be used as model compounds to study P-glycoprotein-mediated multiple drug resistance (MDR1). Bisantrene may be used as a Rac1 inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Bisantrene dihydrochloride is an antineoplastic agent, MDR1 substrate, DNA intercalator and topoisomerase II poison
Bisantrene dihydrochloride is an antineoplastic agent, MDR1 substrate, DNA intercalator, and topoisomerase II poison. Cancer cells that develop resistance to bisantrene tend to overexpress P-glycoprotein. Bisantrene can be used to select for P-glycoprotein-mediated multiple drug resistance. The data suggest that bisantrene is an excellent substrate for P-glycoprotein.
Bisantrene is an anthracene bishydrazone derivative, which has antitumor activity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B7283SML1703T6950
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
deionized water: 8 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: >20 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)