Documenti fondamentali
694428
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-methoxybenzoic acid
97%
Scegli un formato
1 G
31,71 €
5 G
147,00 €
31,71 €
Prezzo di listino45,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
31,71 €
5 G
147,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
31,71 €
Prezzo di listino45,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
180-185 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COc1cc(N)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-7-3-5(8(10)11)2-6(9)4-7/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
DBEMTZANGFGKMX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)