Documenti fondamentali
676187
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylneopentylphosphine
95%
Sinonimo/i:
Bis(1,1-dimethylethyl)(2,2-dimethylpropyl)phosphine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H29P
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Indice di rifrazione
n20/D 1.478
P. ebollizione
40 °C/0.1 mmHg
Densità
0.839 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H29P/c1-11(2,3)10-14(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H2,1-9H3
JBGICSFDKZAWFJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Highly active palladium complexes
  • Synthesis of organometallic compounds of iridium and rhodium
Ligand for cross coupling of aryl bromides and chlorides
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)