Documenti fondamentali
675962
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
Methyl 2,6-dichloroisonicotinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5Cl2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
80-84 °C
Gruppo funzionale
chloro
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)