Documenti
674893
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylcyclohexanone
90%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H8(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. eboll.
174-175 °C (lit.)
Densità
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CCCC(=O)C1
InChI
1S/C8H14O/c1-8(2)5-3-4-7(9)6-8/h3-6H2,1-2H3
ZVJQBBYAVPAFLX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59.4 °C - closed cup