Documenti fondamentali
674664
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine methyl-d3 ester hydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH(NH2)CO2CD3 · HCl
Peso molecolare:
218.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Punto di fusione
157 °C
applicazioni
peptide synthesis
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
Cl.[2H]C([2H])([2H])OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1/i1D3;
SWVMLNPDTIFDDY-SSUNAKLMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)