490059
L-Leucine-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H][C@](N)(CC(C)C)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i6+1
ROHFNLRQFUQHCH-SANWUMGISA-N
WGK 1