Documenti fondamentali
674524
Sigma-Aldrich
2-Bromoallyl alcohol
97%
Scegli un formato
1 G
41,25 €
10 G
355,00 €
41,25 €
Prezzo di listino82,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
41,25 €
10 G
355,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
41,25 €
Prezzo di listino82,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5037
P. ebollizione
58-62 °C/100 mbar
Densità
1.654 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Stringa SMILE
OCC(Br)=C
InChI
1S/C3H5BrO/c1-3(4)2-5/h5H,1-2H2
MDFFZNIQPLKQSG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2