Documenti fondamentali
673455
Sigma-Aldrich
Serotonin-α,α,β,β,-d4 creatinine sulfate monohydrate
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14D4H15N5O2 · H2SO4 · H2O
Peso molecolare:
409.45
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
InChI
1S/C10H12N2O.C4H7N3O.H2O4S.H2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4);1H2/i3D2,4D2;;;
BKCXVJIGPVULPX-SDBXMAHYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)