604836
L-Tryptophan-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC10H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
280-285 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i11+1
QIVBCDIJIAJPQS-KYURPWGOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L-Tryptophan-1-13C is an isotopic analogue of L-tryptophan.
Applicazioni
L-Tryptophan-1-13C is used in quantitative determination of proteins using mass spectrometry.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Gerald W Becker
Briefings in functional genomics & proteomics, 7(5), 371-382 (2008-12-25)
Straightforward methods for the introduction of stable isotopes into proteins with subsequent isolation and purification of the proteins will greatly aid the field of quantitative proteomics. Proteins containing amino acids with one or more of the stable isotopes of deuterium