Documenti fondamentali
S-148
Supelco
Serotonin-D4 hydrochloride solution
100 μg/mL (Ethanol w/ 0.1% BHT (v/w), as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Scegli un formato
S-148-1ML
173,00 €
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
S-148-1ML
173,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8D4N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL (Ethanol w/ 0.1% BHT (v/w), as free base)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-65 to -96°C
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)